Learn More
4-Chlor-3,5-Dinitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489513 500 g 500 Gramm
11469513 25 g 25 Gramm
11479513 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12373.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-97-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-97-8
Summenformel C7H3ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 246.559
MDL-Nummer MFCD00007080
InChI-Schlüssel PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzoate, 4-chloro-3,5-dinitro-benzoic acid, benzoicacid, 4-chloro-3,5-dinitro, pubchem22980, acmc-1bt9j, ksc180k5t, timtec-bb sbb003176
PubChem CID 8377
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Siedepunkt 315°C
Flammpunkt 186°C (367°F)
Menge 500 g
Beilstein 668253
Formelmasse 246.56
Reinheit (%) 99%