Learn More
4-Chlor-2-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492209 1 g 1 Gramm
15412219 250 mg 250 Milligramm
15402219 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64833.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 131748-14-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Chloro(trifluoromethyl)pyridines derivatives are used as model substrates for regioexhaustive functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlor(trifluormethyl)pyridinderivate werden als Modellsubstrate für die regioerschöpfende Funktionalisierung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131748-14-6
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD07368047
InChI-Schlüssel FZINIBTZNSPWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-4-chloropyridine, pyridine,4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem15520, acmc-209bnu, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyridine, 2-trifluoro methyl-4-chloro pyridine
PubChem CID 14761442
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=NC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Farbe Farblos
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 181.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit