Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407605 250 mg 250 Milligramm
11342489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26619.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601513-31-9
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD04115842
InChI-Schlüssel UKSTVTZXWKFMHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl-acetic acid
PubChem CID 3277747
IUPAC-Name 2-[4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 250 mg
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 97%