Learn More
4-Chlor-2-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352297 1 g 1 Gramm
11362297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09850.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16588-69-5
Summenformel C8H3ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.56
MDL-Nummer MFCD00013873
InChI-Schlüssel SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
IUPAC-Name 4-Chlor-1-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.467
Siedepunkt 114°C to 115°C (10 mmHg)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.501
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2214336
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 221.57
Reinheit (%) 97%