Learn More
4-Chlor-2-Nitrobenzylchlorid, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 187950010
Additional Details : CAS : 938-71-6 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001764
  • 41.29 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-08-2021
Chemische Identifikatoren
938-71-6
206.02
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
598399
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
C7H5Cl2NO2
MFCD00007216
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
1-chloro-3-(chloromethyl)-5-nitrobenzene
Spezifikation
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
38°C to 44°C
938-71-6
C7H5Cl2NO2
MFCD00007216
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-3-(chloromethyl)-5-nitrobenzene
598399
98%
Glasflasche
1g
97.5% min. (GC)
ClC6H3(NO2)CH2Cl
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
206.02
206.03
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate