Learn More
4-Chlor-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443657
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11443657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18143.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-2-Nitroanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-63-4
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00007836
InChI-Schlüssel PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Dichte 1.37
Flammpunkt 191°C (375°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2237
Beilstein 512436
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.5g/L).
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 98%