Learn More
4-Chlor-2-methylthiopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10552951 50 g 50 Gramm
10347770 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163330500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49844-90-8
Summenformel C5H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00006083
InChI-Schlüssel DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylsulfanylpyrimidin
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Schmelzpunkt -2.0°C
Dichte 1.3810g/mL
Siedepunkt 139.0°C to 140.0°C (36.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6004
Menge 50 g
Beilstein 23, 371
Relative Dichte 1.381
Formelmasse 160.63
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.