Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-2-methylthio-6-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61620.03
Additional Details : CAS : 16097-63-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436656
  • 103.28 CHF / 1 Gramm
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16097-63-5
228.617
GOORQLLDZBAQIW-UHFFFAOYSA-N
248063
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
C6H4ClF3N2S
MFCD00269080
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, chloromethylsulfanyltrifluoromethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl, pubchem16997, ksc530m7l, 6-chloro-2-methylthio-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-chloropyrimidine
4-Chlor-2-Methylsulfanyl-6-(Trifluormethyl)Pyrimidin
Spezifikation
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
1g
C6H4ClF3N2S
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, chloromethylsulfanyltrifluoromethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl, pubchem16997, ksc530m7l, 6-chloro-2-methylthio-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-chloropyrimidine
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
228.617
228.62
97%
Farblos
16097-63-5
MFCD00269080
GOORQLLDZBAQIW-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-2-Methylsulfanyl-6-(Trifluormethyl)Pyrimidin
248063
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation