Learn More
4-Chlor-2-methylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368445
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368445 1 g 1 Gramm
11378445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10470.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37408-18-7 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37408-18-7
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
MDL-Nummer MFCD00019914
InChI-Schlüssel FTZJLXIATZSKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-methylphenylisocyanate, 4-chloro-o-tolyl isocyanate, benzene, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl-benzene, acmc-20amlp, 4-chloro-2-methylbenzenisocyanate, #, 4-chloranyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 142157
IUPAC-Name 4-chlor-1-isocyanat-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2803097
Siedepunkt 103°C (13 mmHg)
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%