Learn More
4-Chlor-2-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326826 25 g 25 Gramm
11316826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04164.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1570-64-5 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1570-64-5
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00002321
InChI-Schlüssel RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 220°C to 225°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3437
Beilstein 1906684
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%