Learn More
4-Chlor-2-methylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 7499-07-2 |
| Summenformel | C8H7ClO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-o-toluic Acid, NSC 407521 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)ccc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-2-methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.59 |
| Formelmasse | 170.0135 |