Learn More
4-Chlor-2-methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372289
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372289 5 g 5 Gramm
11362289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27262.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7499-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7499-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00045852
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 170°C to 174°C
Menge 5 g
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
InChI-Schlüssel XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Chlor-2-methylbenzoesäure
PubChem CID 348269
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%