Learn More
4-Chlor-2-methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362289
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362289 1 g 1 Gramm
11372289 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27262.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7499-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7499-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00045852
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 170°C to 174°C
Menge 1 g
Synonym 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
InChI-Schlüssel HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Chlor-2-methylbenzoesäure
PubChem CID 82010
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%