Learn More
4-Chlor-2-methylbenzesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701668 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10395492
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00910DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7499-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00045852
InChI-Schlüssel XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC-Name 4-Chlor-2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 97%