Learn More
4-Chlor-2-methylbenzesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561323 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561323 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10395492 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561323 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. TL00910EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7499-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00045852
InChI-Schlüssel XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC-Name 4-Chlor-2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 170.59
Reinheit (%) 97%