Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-methylbenzoic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 170.59 |
| Reinheit (%) | 97% |