missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 18002010
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18002010 500 mg 500 Milligramm
18012720 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18002010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC374480500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3165-93-3
Summenformel C7H8ClN • HCl
Molekulargewicht (g/mol) 141.603646
Synonym Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), o-Toluidine, 4-chloro-, hydrochloride (8CI), 2-Methyl-4-chloroaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylbenzenamine hydrochloride, 4-Chloro-o-toluidine hydrochloride, Azogene Fast Red TR, C.I. 37085, Devol Red K, Devol Red TR, Neutrosel Red TRVA, p-Chloro-o-toluidine hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
IUPAC-Name 4-chloro-2-methylaniline;hydrochloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Formelmasse 177.0112
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.