Learn More
4-Chlor-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10373762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10373762 100 g Glasflasche 100 Gramm
10212702 5 g Glasflasche 5 Gramm
10640873 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10373762 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109371000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-69-2 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-69-2
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
MDL-Nummer MFCD00007842
InChI-Schlüssel CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-chlorotoluene, fast red tr base, p-chloro-o-toluidine, kambamine red tr, benzenamine, 4-chloro-2-methyl, red tr base, 5-chloro-2-aminotoluene, 2-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-toluidine
PubChem CID 7251
ChEBI CHEBI:82276
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 30.0°C
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 241.0°C
Flammpunkt 124°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5845 to 1.5865
Menge 100 g
Beilstein 12,835
Relative Dichte 1.19
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.