Learn More
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442557 25 g 25 Gramm
11432557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14806.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16766-30-6 | C7H7ClO2 | 158.58 g/mol
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-2-methoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Forschung sowie in pharmazeutischen Chemikalien und Reagenzien verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei Anwendungen eingesetzt und kann zur Herstellung von 4-Chlor-2-methoxy-6-nitrophenol verwendet werden.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16766-30-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.58
MDL-Nummer MFCD00070774
InChI-Schlüssel FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.304
Siedepunkt 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5595
Menge 25 g
Beilstein 1940516
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water.
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%