Learn More
4-Chlor-2-Isopropyl-5-Methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30364692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364692 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364692 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5970881G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-68-9
Summenformel C10 H13 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 184.66
Synonym Thymol, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 2-Isopropyl-4-chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 4-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol, 4-Chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, 6-Chlorothymol, Chlorothymol, Chlorthymol, NSC 406261, NSC 4964
IUPAC-Name 4-Chloro-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenol
SMILES CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Formelmasse 184.0655