Learn More
4-Chlor-2-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-iodoaniline |
| Schmelzpunkt | 41°C to 44°C |
| Flammpunkt | >110(230°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 253.47 |
| Reinheit (%) | 98% |