Learn More
4-Chlor-2-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411050 25 g 25 Gramm
11401050 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25457.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63069-48-7
Summenformel C6H5ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 253.467
MDL-Nummer MFCD01863737
InChI-Schlüssel FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Iodanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-iodoaniline
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Flammpunkt >110(230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 253.47
Reinheit (%) 98%