missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-2-iodoanilin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777904
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63069-48-7
MFCD01863737
FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
2757615
4-Chlor-2-Iodanilin
C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63069-48-7
MFCD01863737
FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
2757615
4-Chlor-2-Iodanilin
C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-chloro-2-iodoaniline
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 43.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5ClIN
Strukturformel ClC6H3(I)NH2
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 253.467
Formelmasse 253.47
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-iodoaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'