missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-2-Fluorbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11348976
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348976 1 g 1 Gramm
11358976 5 g 5 Gramm
11368976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11348976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20160.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 57381-51-8 | C7H3ClFN | 155.556 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57381-51-8
Summenformel C7H3ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 155.556
MDL-Nummer MFCD00143284
InChI-Schlüssel JRDMGVGCATYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzenecarbonitrile, ncr dg bf, pubchem3424, 1-chloro-3-fluorobezene, acmc-1b0zj, ksc493o3h
PubChem CID 93655
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4231142
Formelmasse 155.56
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.