missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-2-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11402180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402180 10 g 10 Gramm
11492170 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11402180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28872.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Wird als Zwischenprodukte für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 160591-91-3
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.362
MDL-Nummer MFCD02684293
InChI-Schlüssel YBNDRTRLXPEWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 2-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl, pubchem5034, 4-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid
PubChem CID 4193595
IUPAC-Name (4-Chlor-2-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)F)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.