Learn More
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348606 1 g 1 Gramm
11358606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17658.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216393-67-8
Summenformel C6H4ClFIN
Molekulargewicht (g/mol) 271.46
MDL-Nummer MFCD01318122
InChI-Schlüssel SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Fluor-6-Iodanilin
SMILES NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 271.46
Reinheit (%) 96%