Learn More
4-Chlor-2,6-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30361993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30361993 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9946361MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Summenformel C8 H9 Cl O
Menge 1 mg
Synonym 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Formelmasse 156.0342