Learn More
4-Chlor-2,6-dimethyl-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491269 1 g 1 Gramm
15411279 250 mg 250 Milligramm
15401279 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64180.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15513-48-1
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.595
MDL-Nummer MFCD08543468
InChI-Schlüssel PSBGFLWVQDGETK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-2,6-lutidine, pubchem11177, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-3-nitro-pyridine
PubChem CID 10702725
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethyl-3-Nitropyridin
SMILES CC1=NC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 1569403
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest