Learn More
4-chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11362429
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11362429
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27333.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86176-56-9
Summenformel C9H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.602
MDL-Nummer MFCD00218660
InChI-Schlüssel QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
PubChem CID 6819866
IUPAC-Name 4-Chlor-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.61
Reinheit (%) 97%