Learn More
4-Chlor-2,5-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337365
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337365 25 g 25 Gramm
11327365 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05247.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-49-3 | C8H8Cl2O2S | 239.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-49-3
Summenformel C8H8Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.11
MDL-Nummer MFCD00044017
InChI-Schlüssel JBYZPUBAISWVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-2, 5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 4-chloro-2,5-dimethylphenyl sulfone, pubchem5091, 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro 2,5-dimethylphenylsulfonylchloride, 4-chloro-2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 66618
IUPAC-Name 4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfonychlorid
SMILES CC1=CC(=C(C)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2838165
Formelmasse 239.12
Reinheit (%) 98%