Learn More
4-Chlor-2,5-Dimethoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366836 25 g 25 Gramm
11376836 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04202.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6358-64-1
Summenformel C8H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.62
MDL-Nummer MFCD00014893
InChI-Schlüssel YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
PubChem CID 22833
IUPAC-Name 4-chloro-2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Menge 25 g
Beilstein 880445
Formelmasse 187.63
Reinheit (%) 98%