Learn More
4-Chlor-1-naphthol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15750789 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15750789 100 g Glasflasche 100 Gramm
10560171 5 g Glasflasche 5 Gramm
10264130 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15750789 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 604-44-4
Summenformel C10H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 178.62
MDL-Nummer MFCD00003974
InChI-Schlüssel LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC-Name 4-chlornaphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-naphthol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC10H6OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 611
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible in water. Other solubilities: soluble in methanol and 8% 2,2′oxydiethanol
Formelmasse 178.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Nadeln