Learn More
4-Chlor-1-methylpiperidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30350636
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350636 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3694905G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-methylpiperidine Hydrochloride
CAS 5382-23-0
Summenformel C6H13Cl2N
Menge 5 g
Synonym N-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride, 1-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(Cl)CC1
IUPAC-Name 4-Chlor-1-Methylpiperidin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 170.08
Formelmasse 169.0425