Få mere at vide
4-Chlor-1-Methylpiperidin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327555 25 g 25 Gramm
11337555 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11327555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05699.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5382-23-0
Summenformel C6H13Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 170.077
MDL-Nummer MFCD00012834
InChI-Schlüssel QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
PubChem CID 3034158
IUPAC-Name 4-Chlor-1-Methylpiperidin;Hydrochlorid
SMILES CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 159°C to 166°C
Menge 25 g
Beilstein 3677071
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 170.08
Reinheit (%) 0.97