Learn More
4-Chlor-1-butanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396766
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04042.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-1-Butanol wird als interner Standard bei der Analyse genotoxischer Verunreinigungen in pharmazeutischen Wirkstoffen mit GC-MS-Technik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform und Dimethylsufoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-51-8
Summenformel C4H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 108.57
MDL-Nummer MFCD00002967
InChI-Schlüssel HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC-Name 4-Chlorbutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-butanol
Dichte 1.089
Siedepunkt 50°C to 52°C (1 mmHg)
Flammpunkt 36°C (97°F)
Strukturformel Cl(CH2)4OH
Brechungsindex 1.457
Menge 250 g
Beilstein 1731408
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formelmasse 108.57
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch