Learn More
4-Chlor-1,2-Difluorobenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748153
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10748153 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10748153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01824EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1, 2-difluorobenzene
CAS 696-02-6
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.35g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C6H3ClF2
MDL-Nummer MFCD00042572
Menge 10 g
Synonym 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
InChI-Schlüssel OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 148.537
PubChem CID 136519
Formelmasse 148.54
Reinheit (%) 97%