Learn More
4-Carboxyphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30368717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368717 1 g -
30348946 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1813851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14047-29-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
Synonym 4-Boronobenzoic Acid, 4-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboronyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzeneboronic Acid, 4-Carboxylphenylboronic Acid, 4-Carboxyphenylboronic Acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl Boronic Acid, Carboxy-4-boronic Acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic Acid, p-Carboxybenzeneboronic Acid, p-Carboxyphenylboronic Acid
IUPAC-Name 4-Borbenzoesäure
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxyphenylboronic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Formelmasse 166.0437