missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Carboxyphenylboronsäure, TRC

Artikelnummer. 30348946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30348946 500 mg 500 Milligramm
30368717 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30348946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC181385500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14047-29-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
Synonym 4-Boronobenzoic Acid, 4-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboronyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzeneboronic Acid, 4-Carboxylphenylboronic Acid, 4-Carboxyphenylboronic Acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl Boronic Acid, Carboxy-4-boronic Acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic Acid, p-Carboxybenzeneboronic Acid, p-Carboxyphenylboronic Acid
IUPAC-Name 4-Borbenzoesäure
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Carboxyphenylboronic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Formelmasse 166.0437
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.