Learn More
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30353884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353884 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17781510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 17814-85-6
Summenformel C23H24BrO2P
Menge 10 g
Synonym (4-Carboxybutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, 5-(Triphenylphosphonio)pentanoic Acid Bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 147756, Triphenyl(4-carboxybutyl)phosphonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 4-Carboxybutyl(triphenyl)phosphaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 443.31
Formelmasse 442.0697