Learn More
4-Carboxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Carboxybenzaldehyde is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Carboxybenzaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Terepthalsäure. Es wurde als Reagenz während der Veresterung von 2,2,6,6-Tetramethyl-4-Oxopiperidinyl-1-oxyl verwendet, um 4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-formylbenzoat zu erbringen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, DMSO, Äther und Chloroform.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und starken Basen lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen und Luft.
4-Carboxybenzaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Terepthalsäure. Es wurde als Reagenz während der Veresterung von 2,2,6,6-Tetramethyl-4-Oxopiperidinyl-1-oxyl verwendet, um 4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-formylbenzoat zu erbringen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, DMSO, Äther und Chloroform.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und starken Basen lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen und Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Carboxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | ∼245°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 10 g |
Beilstein | 471734 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform. |
Formelmasse | 150.13 |
Reinheit (%) | 98% |