Learn More
4-Carbamoyl-3,5-Difluorbenzenboronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459735 1 g 1 Gramm
15469735 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52316.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957345-69-6
Summenformel C13H16BF2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.08
MDL-Nummer MFCD17215212
InChI-Schlüssel GSZDBQKZAWFMIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzamide
PubChem CID 59023072
IUPAC-Name 2,6-difluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamid
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C(N)=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 283.08
Reinheit (%) 96%