Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 80 cm Artikelnummer.: 16335292
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 80 cm
Artikelnummer. 16335292 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
1 Stück
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16335292
Marke: Applied Biosystems™ 4333465
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Fragmentanalyse und Sequenzierung. 100 Durchläufe pro Array.
Dies ist ein 4-Kapillararray (intern unbeschichtet) für den 3130 und 3100 Avant™ Genanalysator.
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 array
Inhalt und Lagerung Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyser's maintenance, troubleshooting and reference guide.
We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase.
Kapillarlänge 80 cm
Produktlinie Avant™
Versandbedingung Raumtemperatur
Laufzeit 170 min
Zur Verwendung mit (Geräte) 3100-Avant Genanalysator, 3130 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung, Fragmentanalyse
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer84DA63 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Artikelnummer4333465
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 80 cm >