Learn More
4-Butyl-2-Methylanilin, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Butyl-2-methylaniline |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl |
| Formelmasse | 163.26 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |