Learn More
4-Butoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30342869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342869 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342869 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69059025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Summenformel C10H14O2
Menge 25 g
Synonym p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCOc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Butoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994