Learn More
4-Bromveratrol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene is a metabolite of bromobenzene, with a catechol moiety in the substructure. It also has use as a redox shuttle additive, essentially a component in lithium batteries that consumes excess current during overcharge. And also used in the synthesis of the isoquinoline alkaloid (-)-mesembrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromo-1,2-Dimethoxybenzol ist ein Metabolit von Bromobenzol, mit einem Katechol-Anteil in der Unterstruktur. Es wird auch als Redox-Shuttle-Additiv verwendet, im Wesentlichen eine Komponente in Lithiumbatterien, die während der Überladung Überstrom verbraucht. Und es wird auch bei der Synthese des Isochinolin-Alkaloids (-)-Mesembrin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Äther, Toluol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromoveratrole |
| Dichte | 1.51 |
| Siedepunkt | 255°C to 256°C |
| Flammpunkt | 109°C (228°F) |
| Brechungsindex | 1.573 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2046884 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,ether,toluene. |
| Formelmasse | 217.06 |
| Reinheit (%) | 97% |