Learn More
4-Bromveratrol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409033 25 g 25 Gramm
11419033 100 g 100 Gramm
11429033 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409033 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11133.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene is a metabolite of bromobenzene, with a catechol moiety in the substructure. It also has use as a redox shuttle additive, essentially a component in lithium batteries that consumes excess current during overcharge. And also used in the synthesis of the isoquinoline alkaloid (-)-mesembrine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-1,2-Dimethoxybenzol ist ein Metabolit von Bromobenzol, mit einem Katechol-Anteil in der Unterstruktur. Es wird auch als Redox-Shuttle-Additiv verwendet, im Wesentlichen eine Komponente in Lithiumbatterien, die während der Überladung Überstrom verbraucht. Und es wird auch bei der Synthese des Isochinolin-Alkaloids (-)-Mesembrin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Äther, Toluol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2859-78-1
Summenformel C8H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.062
MDL-Nummer MFCD00008381
InChI-Schlüssel KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoveratrole
Dichte 1.51
Siedepunkt 255°C to 256°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 25 g
Beilstein 2046884
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ether,toluene.
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 97%