Learn More
4'-Bromvalerophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431557 100 g 100 Gramm
11411557 5 g 5 Gramm
11421557 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24979.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7295-44-5
Summenformel C11H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 241.128
MDL-Nummer MFCD00000107
InChI-Schlüssel STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromovalerophenone, 1-4-bromophenyl pentan-1-one, p-bromophenyl butyl ketone, p-bromovalerophenone, 1-pentanone, 1-4-bromophenyl, 4-bromovalerophenone, 1-bromo-4-pentanoylbenzene, 1-4-bromophenyl-1-pentanone, acmc-20ammf, 4;-bromovalerophenone
PubChem CID 81717
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)pentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromovalerophenone
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Siedepunkt 168°C to 169°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Formelmasse 241.14
Reinheit (%) 98%