Learn More
4-Bromtoluol, TRC
Artikelnummer. 30341331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341331 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6882351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Summenformel C7H7Br
Menge 1 g
Synonym 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 171.03
Formelmasse 169.9731