Learn More
4-Bromthiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472358 5 g 5 Gramm
15462358 1 g 1 Gramm
15482358 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55956.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26197-93-3 | C7H6BrNS | 216.096 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26197-93-3
Summenformel C7H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 216.096
MDL-Nummer MFCD04114360
InChI-Schlüssel AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiobenzamide, 4-bromo-thiobenzamide, p-bromothiobenzamide, 4-bromobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-carbothioamide, amino 4-bromophenyl methane-1-thione, acmc-1cehr, 4-bromanylbenzenecarbothioamide
PubChem CID 1549289
IUPAC-Name 4-brombenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromothiobenzamide
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 216.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest