Learn More
4-Bromthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574038 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10574038 1 g Glasflasche -
10155717 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574038 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429450010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34259-99-9
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
MDL-Nummer MFCD06657592
InChI-Schlüssel VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h
PubChem CID 2763218
IUPAC-Name 4-bromo-1,3-thiazole
SMILES BrC1=CSC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Pink
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.